Documentos Principais
284769
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxamide
98%
Sinônimo(s):
2-Methylpyridine-5-carboxamide, 6-Methylnicotinamide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.319,00
R$ 1.319,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.319,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.319,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
197-199 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
chave InChI
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)