Documentos
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrene
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
chave InChI
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup