Documentos Principais
563064
Sigma-Aldrich
2-Vinylanisole
98%
Sinônimo(s):
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH3)CHCH2
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
contém
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.5540 (lit.)
p.e.
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
135.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)