276332
Rubidium
ingot, 99.6% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.6% trace metals basis
forma
ingot
adequação da reação
reagent type: reductant
embalagem
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
resistividade
11.0 μΩ-cm, 20°C
Impurezas
0.2-0.4% Cs
pb
686 °C (lit.)
pf
38-39 °C (lit.)
densidade
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rb]
InChI
1S/Rb
chave InChI
IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used as a reducing agent to synthesize reduced polycyclic aromatic hydrocarbons.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges