735787
Barium
beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium element
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% trace metals basis
forma
beads
resistividade
50.0 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
0.5-2.0 mm
pb
1640 °C (lit.)
pf
725 °C (lit.)
densidade
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
chave InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1