Documentos Principais
GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
CS006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.427,00
R$ 9.427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.427,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141801
NACRES:
NA.23
R$ 9.427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 849-117-55
peso
1 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)