Documentos
441899
Sigma-Aldrich
Estrôncio
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Elemento estrôncio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sr
Número CAS:
Peso molecular:
87.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
dendritic pieces
purificado por
distillation
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
23 μΩ-cm, 20°C
pb
1384 °C (lit.)
pf
757 °C (lit.)
densidade
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sr]
InChI
1S/Sr
chave InChI
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O estrôncio é um metal alcalino-terroso divalente com brilho prateado. É um agente redutor ativo e reage prontamente com oxigênio, enxofre e halogênio. Ele é amplamente utilizado na preparação de materiais ópticos à base de Sr para dispositivos piezoelétricos e eletro-ópticos e vidros bioativos para regeneração óssea.
Aplicação
Aplicado na síntese em estado sólido de uma fase Zintl, SrSn3Sb4, com uma estrutura de canal aniônico de anéis de 30 membros.
Como o estrôncio pode aumentar a replicação de células pré-osteoblásticas e estimular a formação óssea, ele pode ser usado como precursor na preparação de vidros bioativos para a regeneração óssea.
Usado para fazer estrôncio-potássio-niobato (Sr2KNb5O15, SKN). O SKN é de grande interesse para sensores piroelétricos e vários dispositivos eletro-ópticos.2
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Titanium 5-10 mm, ≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
Sigma-Aldrich
305812
Titanium
Iodo ACS reagent, ≥99.8%, solid
Sigma-Aldrich
207772
Iodo
Emily Y Tsui et al.
Nature chemistry, 5(4), 293-299 (2013-03-21)
Redox-inactive metals are found in biological and heterogeneous water oxidation catalysts, but, at present, their roles in catalysis are not well understood. Here, we report a series of high-oxidation-state tetranuclear-dioxido clusters comprising three manganese centres and a redox-inactive metal (M).
Zuzana Saidak et al.
Pharmacology & therapeutics, 136(2), 216-226 (2012-07-24)
Osteoporosis is an important age-related bone disease characterized by increased bone turnover with insufficient bone formation relative to bone resorption. According to the current understanding of this disorder, anti-resorptive and anabolic drugs have been developed for therapeutic intervention. Another therapeutic
Faisal Hammad Mekky Koua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), 3889-3894 (2013-02-22)
Oxygen-evolving complex of photosystem II (PSII) is a tetra-manganese calcium penta-oxygenic cluster (Mn4CaO5) catalyzing light-induced water oxidation through several intermediate states (S-states) by a mechanism that is not fully understood. To elucidate the roles of Ca(2+) in this cluster and
Strontium and bone.
W E Cabrera et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 14(5), 661-668 (1999-05-13)
R G Robinson et al.
JAMA, 274(5), 420-424 (1995-08-02)
To present the current state of systemic radiopharmaceutical therapy for the palliation of pain in individuals with metastatic cancer and to evaluate the palliative effect and degree of hemotoxicity of strontium chloride 89 (89Sr) in patients with painful osteoblastic metastases