273252
3,3-Diethoxy-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
3,3-Diethoxy-1-propanol, 3,3-Diethoxypropan-1-ol, 3,3-Diethoxypropanol, 3-Hydroxypropanal diethyl acetal, 3-Hydroxypropionaldehyde diethyl acetal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
90-93 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CCO)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup