Documentos Principais
271578
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
99%
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
172.66
Beilstein:
4546912
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
215 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)