D5004
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
pf
215 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges