grau
HPLC grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.010% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
98 °C
pf
−91 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup