Documentos
650536
Sigma-Aldrich
Heptano
greener alternative
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
grau
HPLC Plus
for residue analysis
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.0001% non-volatiles
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo halogenado
≤2 μg/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.3850-1.3890
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
solubilidade
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.0
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
adequação
corresponds for IR spectroscopy
aplicação(ões)
food and beverages
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O heptano é um solvente preferível da perspectiva ambiental e uma alternativa mais ecológica ao hexano para HPLC e GC e, portanto, foi aprimorado para "Solventes e auxiliares mais seguros". Clique aqui para obter mais informações.
O heptano (n-heptano) é um combustível de referência primário (PRF) para classificação do número de combustíveis octanos em motores de combustão interna. Seu número de cetanos foi relatado como 56. Foram propostos estudos mecanísticos e cinéticos de sua oxidação em reatores de fluxo, tubos de ondas de choque e máquinas de compressão rápida. Sua decomposição térmica foi estudada em condições diferentes de temperatura e pressão. Sua desidrogenação oxidativa na presença de catalisador de vanádio com suporte de óxido de magnésio foi investigada. A hidroisomerização catalisada por fosforeto de molibdênio com suporte em zeólita Hβ (MoP/Hβ) de n-heptano foi relatada como sendo aprimorada pela adição de metais secundários (Cr, Ni ou Ce).
Aplicação
Alternativas mais ecológicas ao hexano em HPLC.
Espectrofotometria.
Testes ambientais.
O heptano (n-heptano) pode ser usado:
  • para compor as misturas de solventes para a purificação de derivados de N-acilpirrolidina de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs) por TLC (cromatografia em camada fina).
  • para gerar álcoois quirais e heptanonas, através de dupla oxidação de células inteiras.
  • como solvente na síntese de acetato de isopropila, através da esterificação de ácido acético com álcool isopropílico catalisado pela lipase imobilizada em sílica.
Características e benefícios
Alternativa mais ecológica ao hexano.
Outras notas
Análise de resíduos de pesticidas (como heptacloro epóxido) <2 μg/l
Recipientes Pure-Pac® II requerem o acoplador Micromatic MacroValve para dispensação de solventes, Z560723.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Heptano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.04360
Heptano
n-Heptano for analysis EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-Heptano
Heptano Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv&#174;
Supelco
HX0078
Heptano
Heptano EMPLURA&#174;
Supelco
1.04365
Heptano
High pressure pyrolysis of n-heptane.
Chakraborty JP and Kunzru D.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 86(1), 44-52 (2009)
Hydroisomerization of n-heptane over MoP/Hβ catalyst doped with metal additive.
Liu P, et al.
Fuel Processing Technology, 131, 311-316 (2015)
Activation of n-Heptane: A Study with VMgO Catalysts.
Dasireddy VDBC, et al.
Catalysis Letters, 144(4), 590-597 (2014)
Whole-cell double oxidation of n-heptane.
Muller CA, et al.
Journal of Biotechnology, 191, 196-204 (2014)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
Conteúdo relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).