Documentos Principais
269948
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine nickel(II)
97%
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.294,00
R$ 1.294,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.294,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H44N4Ni
Número CAS:
Peso molecular:
591.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.294,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
392 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Ni]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Ni/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
chave InChI
DIGQQRGHPATISA-XTPDIVBZSA-N
Descrição geral
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine nickel can be formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with nickel (II).1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.