Documentos Principais
268593
Sigma-Aldrich
Cyclopentanepropionyl chloride
98%
Sinônimo(s):
3-Cyclopentylpropionyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C5H9CH2CH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
160.64
Beilstein:
1856952
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
chave InChI
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cyclopentanepropionyl chloride was used in the synthesis of 3-cyclopentylpropanamido)methylboronic acid.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Astrid Zervosen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3915-3924 (2012-05-15)
In response to the widespread use of β-lactam antibiotics bacteria have evolved drug resistance mechanisms that include the production of resistant Penicillin Binding Proteins (PBPs). Boronic acids are potent β-lactamase inhibitors and have been shown to display some specificity for