Documentos Principais
26580
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
5-Chloropentanoic acid
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 945,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein:
1745183
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
pf
18 °C (lit.)
densidade
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
chave InChI
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Chlorovaleric acid was used to derivatize L-hydroxyproline for the synthesis of haptens HP1 and HP2. These haptens were used in the preparation of antibodies against L-hydroxyproline[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Li L Wang et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 48(1), 9-15 (2012-10-04)
China's government has prohibited the addition of simply hydrolyzed animal protein from solid leather waste into milk. The objective of this study was to produce a monoclonal antibody against L-hydroxyproline, a special amino acid in hydrolyzed animal protein. L-hydroxyproline was