Documentos Principais
C73001
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleronitrile
98%
Sinônimo(s):
5-Chloropentanenitrile
Selecione um tamanho
25 G
R$ 415,00
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 415,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4CN
Número CAS:
Peso molecular:
117.58
Beilstein:
1742079
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCC#N
InChI
1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
chave InChI
JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)