Documentos Principais
135984
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chlorovalerate
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.488,00
R$ 1.488,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.488,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.488,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)