Documentos
264539
Sigma-Aldrich
2-Hydroxydibenzofuran
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
133-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3