Documentos Principais
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxyazobenzene
≥98.0%
Sinônimo(s):
4-Phenylazoanisole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.442,00
R$ 1.442,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.442,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
212.25
Beilstein:
958054
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.442,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
pf
54-56 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
chave InChI
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)