Documentos
D206555
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoryl chloride
99%
Sinônimo(s):
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5O)2POCl
Número CAS:
Peso molecular:
268.63
Beilstein:
654130
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
10 mmHg ( 190 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.55 (lit.)
pb
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
densidade
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Phosphorylation reagent for protected serine and pyranoses.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Carbohydrate Research, 223, 169-169 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2461-2461 (1993)
Artigos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.