Documentos Principais
264407
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
143.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
densidade
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
chave InChI
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-Difluorobenzylamine on condensation with glyoxal yields corresponding hexabenzyl substituted hexaazaisowurtzitanes.
Aplicação
3,4-Difluorobenzylamine has been used in the preparation of 2-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl(2-fluoroallyl)amino]-N-(3,4-difluorobenzyl)-4-pentenamide.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyfluorinated hexabenzyl hexaazaisowurtzitanes.
Kerscher T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(8), 1030-1035 (2006)
A Ring-Closing Metathesis Pathway to Fluorovinyl-Containing Nitrogen Heterocyles.
De Matteis V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1166-1176 (2006)