Documentos Principais
264377
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
143.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
chave InChI
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Difluorobenzylamine has been used in the synthesis of βAla–Aib(N-fluoroarylmethyl)], nonpolar nucleobase dipeptide via Ugi four-component condensation reaction[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Design and synthesis of N-nonpolar nucleobase dipeptides: application of the Ugi reaction for the preparation of dipeptides having fluoroarylalkyl groups appended to the nitrogen atom.
Das BK, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 197-206 (2002)