263575
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
97%
Sinônimo(s):
5-Nitro-2-benzimidazolethiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
274 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, opaque, dark red
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=S)Nc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
chave InChI
YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3