Documentos Principais
542210
Sigma-Aldrich
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.147,00
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.147,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F2N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
216.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
239-243 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
chave InChI
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole may be used in the synthesis of pantoprazole, a drug for treating gastroesophageal reflux disease and gastrointestinal disorders.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Song WG, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 12, 007-007 (2008)
Process Improvement on the Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Yu X, et al.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 15(6), 792-792 (2007)