210153
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
97%
Sinônimo(s):
cycl-Isopropylidene methylmalonate, Methyl Meldrum’s acid, Methylmalonic acid cyclic isopropylidene ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
111-114 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CC1C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-4-5(8)10-7(2,3)11-6(4)9/h4H,1-3H3
chave InChI
KJMCAXYHYPDRAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)