Documentos
257044
Sigma-Aldrich
L-Selectride® solution
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
Sinônimo(s):
Lithium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Fórmula linear:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
Número CAS:
Peso molecular:
190.10
Beilstein:
4007327
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
densidade
0.89 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reducing agent
Reagent for:
  • Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
  • Diastereoselective reduction reactions
  • Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
  • Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
  • Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
Embalagem
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter