Documentos Principais
254452
Sigma-Aldrich
Chlorotripropylsilane
98%
Sinônimo(s):
Tripropylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)3SiCl
Número CAS:
Peso molecular:
192.80
Beilstein:
1737489
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)