Documentos Principais
253952
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
10 G
R$ 3.191,00
R$ 3.191,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 3.191,00
About This Item
Fórmula linear:
Tb4O7
Número CAS:
Peso molecular:
747.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.191,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: terbium
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
chave InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.