Documentos Principais
289191
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cassiopeium oxide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 4.088,00
R$ 4.088,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 4.088,00
About This Item
Fórmula linear:
Lu2O3
Número CAS:
Peso molecular:
397.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.088,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
densidade
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
chave InChI
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.