289248
Erbium(III) oxide
99.9% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: erbium
densidade
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
chave InChI
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.