Documentos Principais
253871
Sigma-Aldrich
1-Nonyne
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
124.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
16 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
150-151 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC#C
InChI
1S/C9H16/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h1H,4-9H2,2H3
chave InChI
OSSQSXOTMIGBCF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Nonyne reacts with thianthrene cation radical tetrafluoroborate to form trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate.
Aplicação
1-Nonyne has been used in enantioselective synthesis of cladospolide B, C and (ent)-cladospolide D.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Paramashivappa Rangappa et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 9764-9770 (2005-11-19)
[structure: see text] Thianthrene cation radical tetrafluoroborate (Th*+ BF4(-)) added to the terminal alkynes 1-pentyne, 1-hexyne, 1-heptyne, 1-octyne, 1-nonyne, and 1-decyne to form trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborates (1-6). Similarly, addition of phenoxathiin cation radical tetrafluoroborate (PO*+ BF4(-)) to the same alkynes gave
Yalan Xing et al.
Organic letters, 11(5), 1107-1110 (2009-02-06)
The enantioselective synthesis of cladospolide B, C, and (ent)-cladospolide D has been achieved in 11-15 steps from 1-nonyne. The route relies upon an alkyne zipper reaction to relay an ynone and dienoate functional groups across a nine carbon fragment, which