Documentos Principais
244384
Sigma-Aldrich
1-Decyne
98%
Sinônimo(s):
Octylacetylene, n-Octylacetylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
138.25
Beilstein:
1236372
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010414
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
174 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
chave InChI
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds[1].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
2-Hexyne 99%
Sigma-Aldrich
293911
2-Hexyne
1-Decene 94%
Sigma-Aldrich
D1807
1-Decene
3-Butyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
130850
3-Butyn-1-ol
Fluorobenzene 99%
Sigma-Aldrich
F6001
Fluorobenzene
Bruce D Phebus et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(40), 17647-17653 (2013-09-18)
Ruthenium nanoparticles were stabilized by the self-assembly of 1-decyne forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds and further functionalized by metathesis reactions with 4-ethynyl-N,N-diphenylaniline (EDPA) and 9-vinylanthracene (VAN). Photoluminescence studies of the resulting bifunctionalized Ru(EDPA/VAN) nanoparticles showed that as both ligands were bound