Documentos Principais
209066
Sigma-Aldrich
Osmium(III) chloride hydrate
Sinônimo(s):
Osmium trichloride hydrate, Osmium(3+) trichloride hydrate, Trichloroosmium hydrate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.075,00
2.5 G
R$ 4.726,00
R$ 1.075,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.075,00
2.5 G
R$ 4.726,00
About This Item
Fórmula linear:
OsCl3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
296.59 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.075,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: osmium
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes, useful starting materials and catalysts.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Aracama, M.
Inorganic Chemistry, 30, 288-288 (1991)
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII