161667
10-Undecenoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
ψ-Undecenoyl chloride, ψ-Undecylenic acid chloride, 10-Hendecenoyl chloride, Undec-10-enoyl chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
allyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
chave InChI
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?