Documentos Principais
247030
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-2-chloropropionate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(Cl)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
1720589
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −26°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
chave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
Aplicação
Chiral starting material.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)