E14403
Ethyl α-bromoisobutyrate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
chave InChI
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.