Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
146-149 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?