Ensaio
≥99.0%
contém
~0.01% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
1.192 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H,1,3H2
chave InChI
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter