Documentos Principais
109983
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl vinyl ether
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
Sinônimo(s):
(2-Chloroethoxy)ethene, 1-Chloro-2-vinyloxyethane, 2-Chloroethyl vinyl ether, 2-Vinyloxyethyl chloride, Vinyl 2-chloroethyl ether
Selecione um tamanho
25 G
R$ 891,00
R$ 891,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 891,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2OCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
106.55
Beilstein:
773787
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 891,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
760 mmHg ( 109 °C)
Ensaio
99%
contém
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
109 °C (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
chave InChI
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)