Documentos Principais
241458
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.078,00
50 G
R$ 4.110,00
R$ 1.078,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.078,00
50 G
R$ 4.110,00
About This Item
Fórmula linear:
Cr(CO)6
Número CAS:
Peso molecular:
220.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.078,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
7.6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 36 °C)
Ensaio
98%
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
>150 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
chave InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Precursor to a prenylatedcarbene complex which promotes a net [5+5] cycloaddition of alkynylbenzaldehydes to give phenanthrenes.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are