Documentos Principais
8.02482
Sigma-Aldrich
Chromium(II) chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Chromium(II) chloride, Chromium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Cr
Número CAS:
Peso molecular:
122.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-163-3
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
823-825 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3