244775
Triphenyltin hydride
Sinônimo(s):
Triphenylstannane, Triphenylstannyl hydride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.632 (lit.)
p.e.
163-165 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
densidade
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[SnH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;;
chave InChI
NFHRNKANAAGQOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The reductive deselenenylation reaction in the presence of the catalytic amount of AIBN.[1]
- The free radical hydrostannylations of olefins.[2]
- The reduction of α, β-unsaturated ketones and esters.[3]
It can also be used as a radical precursor in the free-radical reduction reactions in the presence of 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) as an initiator.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?