348104
Triphenyltin hydroxide
Sinônimo(s):
Fentin hydroxide, Hydroxytriphenylstannane, NSC 113243
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pf
124-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
BFWMWWXRWVJXSE-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
- (E)-(Nitrophenyl)propenoic acid organotin(IV) carboxylates with antitumor activity
- Triorganotin chrysanthemumates for larvicidal studies
- Polynuclear organotin(IV) carboxylates containing ferrocenyl moieties for antitumor investigation
- Organotin(IV) aminophenylacrylate complexes
- 4-Biphenylcarboxylic acid derivatives for in vitro cytotoxicity studies
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)