Documentos Principais
GF07697830
Zinc selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g
Sinônimo(s):
ZN516010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.265,00
R$ 8.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.265,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 8.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 076-978-30
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)