Documentos Principais
244376
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-pentyne
98%
Sinônimo(s):
(3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCH2CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
102.56
Beilstein:
1736710
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
67-69 °C/145 mmHg (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCC#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
chave InChI
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Chloro-1-pentyne was used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S. It was also used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Copper-promoted cycloaddition of diazocarbonyl compounds and acetylides.
Xiangbing Qi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(18), 3242-3244 (2007-03-23)
Piers E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 71(3), 280-286 (1993)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide