243205
Trimethylamine
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.09 (vs air)
pressão de vapor
13.3 psi ( 21 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
374 °F
Lim. expl.
11.6 %
Impurezas
≤0.05% ammonia
≤0.05% methylamine
≤0.2% dimethylamine
p.e.
3-4 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
densidade
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
chave InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?