Documentos Principais
Z513547
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas regulator
stainless steel body
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.150,00
R$ 6.150,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 6.150,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Materiais
stainless steel body
Descrição geral
These high-purity, single-stage, single-gauge regulators have a 316 SS diaphragm for accurate, stable pressure control of Aldrich liquefied gases. Delivery pressure: 1-50 psi, 1/4 in. NPTF inlet, hose barb outlet.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)