Documentos Principais
242942
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl D-tartrate
99%
Sinônimo(s):
D-(−)-Tartaric acid dimethyl ester, Dimethyl D-tartrate
About This Item
Fórmula linear:
[-CH(OH)CO2CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Beilstein:
1726254
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
p.e.
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
57-60 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)