Documentos Principais
213969
Sigma-Aldrich
(−)-Diethyl D-tartrate
≥99%
Sinônimo(s):
D-(−)-Tartaric acid diethyl ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 407,00
25 G
R$ 731,00
R$ 407,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 407,00
25 G
R$ 731,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCCH(OH)CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
206.19
Beilstein:
1727143
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 407,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
atividade óptica
[α]23/D −8.5°, neat
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
162 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.205 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Aplicação
(-)-Diethyl D-tartrate can be used as a starting material in the synthesis of bioactive compounds such as (-)-kumausallene[1], syringolide 2[2] and (+)-exo-brevicomin.[3]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A new expeditious synthesis of (+)-exo-brevicomin via efficient C? C bond formation of triflates.
Kotsuki H, et al.
Tetrahedron Letters, 30(30), 3999-4000 (1989)
Radical cyclization of ?-alkoxyacrylates: A formal synthesis of (-)-kumausallene.
Lee E, et al.
Tetrahedron Letters, 39(3), 317-318 (1998)
Synthesis and absolute configuration of syringolide 2, an elicitor from Pseudomonas syringae pv. tomato.
Kuwahara S, et al.
Tetrahedron Letters, 36(18), 3201-3202 (1995)
Kimberly A Kahle et al.
Electrophoresis, 28(15), 2644-2657 (2007-06-29)
In this second study on dual-chirality microemulsions containing a chiral surfactant and a chiral oil, a less hydrophobic and lower interfacial tension chiral oil, diethyl tartrate, is employed (Part 1, Foley, J. P. et al.., Electrophoresis, DOI: 10.1002/elps.200600551). Six stereochemical
Aman Ullah et al.
Biomacromolecules, 12(10), 3826-3832 (2011-09-06)
Poultry feather quills have been extruded in a twin screw extruder with sodium sulfite treatment as a reducing agent. The effect of four different plasticizers (ethylene glycol, propylene glycol, glycerol, and diethyl tartrate) on the thermoplastic properties was then investigated.