Documentos
242578
Sigma-Aldrich
3-Chloroiodobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4I
Número CAS:
Peso molecular:
238.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.631 (lit.)
pb
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodobenzene 98%
Sigma-Aldrich
I7632
Iodobenzene
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)